Wichtige Dokumente
830845P
Avanti
14:0 PA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonym(e):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DMPA; PA(14:0/14:0)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (830845P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830845P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 830845P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
InChIKey
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)