Fortfahren mit
D8064
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridiniumhydroxid Inneres Salz
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
Di-4-ANEPPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H36N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.66
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridiniumhydroxid Inneres Salz, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
480.66
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥38000 at 493-499 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C28H36N2O3S/c1-3-5-17-30(18-6-4-2)28-13-12-26-22-25(10-11-27(26)23-28)9-8-24-14-19-29(20-15-24)16-7-21-34(31,32)33/h8-15,19-20,22-23H,3-7,16-18,21H2,1-2H3
InChI key
HAPJROQJVSPKCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt has been used as a voltage sensitive dye in cardiac cells.
Biochem/physiol Actions
Membranpotential Farbstoff, der auf Änderungen des Membranpotentials, angezeigt durch Fluoreszenzanregungs-Veränderungen bei 440 und 505 nm, reagiert; korreliert zu Veränderungen im Membranpotential der Zelle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1065D0815D8189
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥99% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark red
color
orange to red
color
red
color
orange to dark red
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)