Merck
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (Ammoniumsalz)
Größe auswählen
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 377,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 377,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H82N5O11P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
18:1 NBD PE ist ein fluoreszierend markiertes Lipid,[1] das ungesättigte C18:1Δ9-Acylketten enthält.[2]
Anwendung
18:1 NBD PE eignet sich für:
  • Präparation von Liposomen[3]
  • Fluoreszenzspektroskopie[4][1]
  • Markierung von riesigen, unilamellaren Vesikeln[5]
Biochem./physiol. Wirkung
L-α-Phosphatidylethanolamin (PE) unterstützt die Integrität von Membranstrukturen.[6]
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810145C-1mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (810145C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Felista L Tansi et al.
Pharmaceutics, 12(4) (2020-04-23)
Liposomes are biocompatible nanocarriers with promising features for targeted delivery of contrast agents and drugs into the tumor microenvironment, for imaging and therapy purposes. Liposome-based simultaneous targeting of tumor associated fibroblast and the vasculature is promising, but the heterogeneity of