Fortfahren mit
P3017
2-Oleoyl-1-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Synonym(e):
(7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)-oxy]-methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium-4-oxid, inneres Salz, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
€ 377,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.08
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-056-7
Beilstein/REAXYS Number:
4173237
MDL number:
Assay:
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 97,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
General description
Nicht-pyrogene, eindeutig definierte Liposomen, beladen mit einem beliebigen Molekül, werden mit einem einzigen Hydrationsschritt gebildet.
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) mimics mammalian phospholipid composition. It comprises a saturated chain (palmitic acid) in the sn-1 position and unsaturated chain (oleic acid) in the sn-2 position,. It is an excellent synthetic substitute for EPC.[1] POPC is associated with alveoli membranes and is a lung surfactant.[2]
Application
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used:
  • in the liposome preparation for lipid binding assay of monogalactosyldiacylglycerol synthase (MGD1) activity in plant samples[3]
  • in the preparation of liposome for fusion with human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) to monitor interleukin1 induced clotting process[4]
  • with trioleoylglycerol for phase separation studies[5]
The effect of non-ionic detergent on liposomes was studied with giant POPC liposomes. Increasing concentrations of detergent cause tubular protrusions, then indentations, to develop on spherical liposomes. At higher detergent concentrations, the liposomes burst.
Biochem/physiol Actions
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) reduces air-liquid interface associated surface tension. It is effective in alleviating alveolar collapse and pulmonary edema.[2] POPC is typically considered one of the model lipids for biophysical experiments.[1] It undergoes oxidative decomposition upon ozone exposure.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42773
description
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
assay
≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)