Merck
791642C
Avanti
15:0-18:1-d7-PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Größe auswählen
1 MG
€ 225,00
€ 225,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 225,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H61D7NaO8P
Molekulargewicht:
689.93
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 225,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (791642C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (791642C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
15:0-18:1-d7-PA (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate) is a deuterated phospholipid. The lipid comprises phosphoglycerol attached to pentadecanoic acid and oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Anwendung
15:0-18:1-d7-PA (1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used:
  • as a lipid internal standard in liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) analysis for the extraction and profiling of lipids from egg yolk samples[1]
  • as an internal standard for yeast lipid quantification using nanoelectrospray ionization mass spectrometry[2]
  • as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis[3]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791642C-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fenja Odendall et al.
Molecular biology of the cell, 30(21), 2681-2694 (2019-09-05)
Mitochondria are unique organelles harboring two distinct membranes, the mitochondrial inner and outer membrane (MIM and MOM, respectively). Mitochondria comprise only a subset of metabolic pathways for the synthesis of membrane lipids; therefore most lipid species and their precursors have
Ya Xie et al.
Food chemistry, 319, 126547-126547 (2020-03-18)
In this research, a novel ultrasound-assisted extraction (USAE) method using a one-phase solvent (isopropanol, IPA) combined with liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) was developed for exhaustive profiling of egg yolk lipids, which are considered to be essential
Florian Geltinger et al.
GeroScience, 42(1), 19-38 (2019-11-05)
Originally Lipid droplets (LDs) were considered as being droplets for lipid storage only. Increasing evidence, however, demonstrates that LDs fulfill a pleiotropy of additional functions. Among them is the modulation of protein as well as lipid homeostasis. Under unfavorable pro-oxidative
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in