Merck
Z683264
J.Young high-vacuum PTFE valve, three way
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 159,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 159,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
€ 159,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
11 mm
Absperrhahngröße
8 mm
Allgemeine Beschreibung
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)