Merck
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 38,50
€ 38,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 38,50
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
€ 38,50
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
J. Young
Allgemeine Beschreibung
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)