Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
PTFE valve body
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE valve body
feature
positions 2
compatibility
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
General description
Dieses Miniatur-Zwei-Wege-Ventil von Hamilton sorgt für Flexibilität und Inertheit und hat eine kleine Größe, um Gasproben zu nehmen, zu transportieren oder in der Original-Spritze zu lagern.
Alle Berührungsflächen sind aus PTFE, um die Inertheit zu garantieren. Kann für sterile Applikationen autoklaviert werden. 100 psig Maximaldruck. Passt auf Hamilton PTFE Luer-Lock (TLL) und andere Luer-Lock Spritzen.
Alle Berührungsflächen sind aus PTFE, um die Inertheit zu garantieren. Kann für sterile Applikationen autoklaviert werden. 100 psig Maximaldruck. Passt auf Hamilton PTFE Luer-Lock (TLL) und andere Luer-Lock Spritzen.
Application
PTFE body two-way valve has been used in instrumental analysis of Cloud-point polyethylene glycol for imaging of immobilised single molecules using total-internal-reflection microscopy.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE valve body | material white PTFE valve | material PTFE Mininert valve | material PTFE Mininert valve |
| compatibility for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes. | compatibility for use with 20/400 mm thread | compatibility for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes | compatibility for use with Hamilton TLL syringes |
| feature positions 2 | feature - | feature - | feature - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?