Fortfahren mit
S7521
Fittings für Flüssigchromatographie-Säulen
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
Synonym(e):
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
General description
3-Wege-Absperrhahn aus Nylon mit Luer-Lock-Inlets (Hülse) und Luer-Lock-Ausgängen (Kern).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7396C3669C3794
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What kind of material/plastic is this made up of?
    1 answer
    1. Please refer to the photo of item (B) on the Product Detail Page below. Most of this valve (the white part) is made of nylon. The clear fitting on the outside of the male Luer tip (on the right side of the image) is polycarbonate.