Merck
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
Größe auswählen
1000 EA
€ 76,00
€ 76,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 76,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
€ 76,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tip
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (Bag)
Hersteller/Markenname
Finn 94060120
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Allgemeine Beschreibung
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)