Yes, this item may be autoclaved.
Z609692
Bohlender™ PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
Größe auswählen
€ 20,20
Größe auswählen
About This Item
€ 20,20
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 m
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
0.3 mm × 0.6 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
0.15 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
does this allow sterilization by autoclave?