Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1
parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
General description
Das preiswerte, flexible PTFE TFE tubing ist ideal bei Drücken bis zu 500 psi/35kg/cm². Verwenden Sie dieses bei automatischen Analysatoren, bei der Nachsäulenreaktion, im präparativen Bereich, bei Probenaufgabegeräten und bei der Überwachung physiologisch wichtiger Verbindungen.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It is suitable for protecting the optical fibres.
Application
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during Gas Chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
| L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in. | L × O.D. × I.D. - |
| parameter 500 psi max. pressure | parameter - | parameter 500 psi max. pressure | parameter - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Schlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?