Fortfahren mit
20531
PTFE-Schlauch
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
Synonym(e):
PTFE-TUBING 2,1MM AD X 1,5MM ID, 25 FUß
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE (TFE), PTFE tubing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
General description
Maximum temperature of 240 °C.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It can be suitable to protect the optical fibres.
Application
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during Gas Chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205322053358701
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE-Schlauch
description
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
material
PTFE tubing, PTFE (TFE)
material
-
material
PTFE (TFE), PTFE tubing
material
-
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Schlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)