Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
General description
Das preiswerte, flexible PTFE TFE tubing ist ideal bei Drücken bis zu 500 psi/35kg/cm². Verwenden Sie dieses bei automatischen Analysatoren, bei der Nachsäulenreaktion, im präparativen Bereich, bei Probenaufgabegeräten und bei der Überwachung physiologisch wichtiger Verbindungen.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in. | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | description L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | description L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in. |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging pkg of 1 |
| L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in. | L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in. | L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in. |
| parameter 500 psi max. pressure | parameter - | parameter 500 psi max. pressure | parameter 500 psi max. pressure |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Schlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?