This product is a standard GL45 hole cap with an insert that accommodates two ports. The cap hole diameter is 1.4 inches or 35.5 mm.
Wichtige Dokumente
Z543845
VerSA-Flow™ delivery cap
two-hole
Größe auswählen
€ 229,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 229,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
PBT
Schlauch AD
1/8 in.
Fitting
GL 45
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Verwandter Inhalt
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
-
Hi I'm just wondering about : VerSA-Flow™ delivery cap two-hole Z543845 What it's Inner diameter