Merck
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
Größe auswählen
1 EA
€ 230,00
€ 230,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 230,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.01
€ 230,00
Check Cart for Availability
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus chemisch inertem PBT, zum Anschluss von Pumpen und anderen Fassentnahmesystemen.
Bottle-top-adapter GL45, Adapter für Flaschenaufsatzdispenser , von 51mm NPT auf GL45, z.B. für Hirschmann CERAMUS Dispenser.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)