Merck
Z543586
Sigma-Aldrich
Delivery cap for VerSA-Flow dispenser
three-hole
Größe auswählen
1 EA
€ 268,00
€ 268,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 268,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 268,00
Check Cart for Availability
Materialien
PBT
PFA
PTFE
AD
1/8 in.
3.2 mm
Fitting
GL 45 female
Allgemeine Beschreibung
Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Rechtliche Hinweise
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.