Merck
Z542458
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 2.9 mm, wall size 1.78 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 14,70
€ 14,70
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 14,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 14,70
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785501
ID
2.9 mm
Wandabmessungen
1.78 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)