Merck
Z156485
Sigma-Aldrich
O-Ringsatz
Viton®
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
Viton®
Hersteller/Markenname
Ace Glass
Allgemeine Beschreibung
Box mit 500 sortierten Größen. 30 Größen von 3.2.1-Durchm. x 6.4mm A.-Durchm. x 54mm A.-Durchm.. Nitril-Ringe sind preiswert; Viton-Ringe sind thermisch und chemisch stabil.
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company