Merck
21003-U
Supelco
Inlet-Liner-O-Ring
pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Agilent custom
Parameter
350 °C max. temp.
Farbe
brown O-ring
Kompatibilität
configured for capillary inlet liner
Allgemeine Beschreibung
Exklusiv von Supelco.
Die neuen Hochtemperatur-O-Ring-Dichtungen können bei Inlet-Temperaturen bis zu 375°C eingesetzt werden, ohne zu verkleben oder zu brechen.
Sowohl für den 6,3mm AD (Split) als auch für den 6,5mm AD (Splitless) Agilent/HP-Kapillar-Liner geeignet, ebenso für jeden Einsatz von 1/4" AD Kapillar-Linern, bei dem eine O-Ring-Dichtung verwendet wird. Ausgezeichneter Ersatz für Viton O-Ringe.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sastia Prama Putri, Eiichiro Fukusaki
Mass Spectrometry-Based Metabolomics: A Practical Guide, 116-116 (2014)
Artikel
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Protokolle
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.