Merck
Z504343
Ace O-Ringe, Silikon
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 27,60
€ 27,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 27,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 27,60
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855230
ID
18.6 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Viton® Ein lineares Copolymer aus Vinyliden Fluorid und Hexafluoropropylen; gute chemische Resistenz
Silicone Elastomer mit Hoch-Temperatur und Ozon Resistenz
FETFE® Fluoroelastomer mit TFE Additiven und hoher chemischer Resistenz
CAPFE Ein widerstandsfähiger Gummikern eingeschlossen in nichtporösem FEP
O-Ring Maß
1.
Messe die i.d. und Wandstärke (mm) des existierenden O-Rings.
2. Finde die Ersatzteile in der folgenden Liste.
3. Ace Glas Teile Numbern sorgen für Bequemlichkeit.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)