Merck
Z303763
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit vertikalen Hälsen
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Synonym(e):
FR5L/5US/33P
Größe auswählen
1 EA
€ 239,00
€ 239,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 239,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 239,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR5L/5US/33P
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Höhe
275 mm
Kapazität
5,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ein mittiger Hals
  • zwei seitliche Hälse, parallel, alle Hälse mit NS Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)