Merck
Z516066
Sigma-Aldrich
Schlenk Reaktions- und Aufbewahrungsrohr
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Synonym(e):
storage tubes, tube flask, tube storage
Größe auswählen
1 EA
€ 132,00
€ 132,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 132,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 132,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless cap
colorless tube
round bottom
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
graduations: no
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)