Fortfahren mit
Z516082
Schlenk Reaktions- und Aufbewahrungsrohr
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
Synonym(e):
storage tubes, tube flask, tube storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
25 mL
Material:
colorless cap, colorless tube, round bottom
Feature:
graduations: no
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless cap, colorless tube, round bottom
joint
male joint: ST/NS14/20
feature
graduations: no
capacity
25 mL
General description
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z516058Z516090Z516007
description
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
description
female joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
description
male joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
description
female joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
capacity
25 mL
capacity
250 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
material
colorless cap, round bottom, colorless tube
material
colorless tube, round bottom, colorless cap
material
round bottom, colorless cap, colorless tube
material
colorless tube, colorless cap, round bottom
joint
male joint: ST/NS14/20
joint
female joint: ST/NS14/20
joint
male joint: ST/NS14/20
joint
female joint: ST/NS14/20
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)