Fortfahren mit
SYNF901410
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F901410, modified Schlenk reaction flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
10 mL
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 82,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F901410
capacity
10 mL
General description
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF901410GSYNF901425SYNF901450H
description
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
description
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
description
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
description
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
capacity
10 mL
capacity
10 mL
capacity
25 mL
capacity
50 mL
manufacturer/tradename
Synthware F901410
manufacturer/tradename
Synthware F901410G
manufacturer/tradename
Synthware F901425
manufacturer/tradename
Synthware F901450H
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
material
single-neck , borosilicate glass flask, pear-shaped
material
PTFE stopcock, pear-shaped , borosilicate glass flask, single-neck
material
pear-shaped , borosilicate glass flask, single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)