Z409235
Aldrich® Schlaker Reaktionsröhrchen
capacity 10 mL, plain joint
Größe auswählen
€ 217,00
Größe auswählen
About This Item
€ 217,00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/20 top joint)
Kapazität
10 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
1. Festphase im Rohr vorlegen
2. Verschließen mit Septumdeckel, evakuieren und mehrfach mit Stickstoff spülen um Sauerstoff zu verdrängen.
3. Bei erhöhten Temperaturen während dem Erhitzen auf dem Ölbad vorsichtig rühren oder Verwendung eines Schüttlers für Reaktionen bei Raumtemperatur.
4. Nach Reaktionsende, über das Septum Stickstoff im Überdruck einblasen und über den Seitenarm Vakuum anlegen.
5. Schlaker-Gefäß zur Seite neigen um Lösungsmittel und überschüssige Reagenzien aus dem Gefäß zu entfernen, während die Festphase zurückbleibt.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)