Merck
Z513393
Sigma-Aldrich
Mikrospatel
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
Größe auswählen
1 PKG
€ 92,20
€ 92,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 92,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
€ 92,20
Check Cart for Availability
Materialien
nickel-stainless steel (plastic handle)
Verpackung
pkg of 12 ea
Länge
6 1/2 in. (165 mm)
Allgemeine Beschreibung
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)