Fortfahren mit
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
nickel-stainless steel (plated)
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Features and Benefits
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z513350Z513342Z513377
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
material
nickel-stainless steel (plated)
material
nickel-stainless steel
material
nickel-stainless steel
material
nickel-stainless steel
L
225 mm
L
12 in. (305 mm)
L
8 in. (203 mm)
L
12 in. (305 mm)
flat end L
50 mm
flat end L
-
flat end L
-
flat end L
-
spoon end L × W
38 × 15
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
spoon end L × W
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)