Fortfahren mit
CLS3004
Corning® single use spatulas
Small spoon/spoon
Synonym(e):
Spatula for Lab Use
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
€ 311,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3004
L
236 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
  • Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
  • Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3005CLS3003CLS3007
description
Small spoon/spoon
description
Round end/spoon
description
Tapered blade/spoon
description
flat end/spoon
L
236 mm
L
248 mm
L
247 mm
L
250 mm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3004
manufacturer/tradename
Corning 3005
manufacturer/tradename
Corning 3003
manufacturer/tradename
Corning 3007
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)