Merck
Z513350
Sigma-Aldrich
Mikrospatel
flat rounded ends, L 12 in. (305 mm)
Größe auswählen
1 PKG
€ 74,10
€ 74,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 74,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
€ 74,10
Check Cart for Availability
Materialien
nickel-stainless steel
Verpackung
pkg of 6 ea
Länge
12 in. (305 mm)
Allgemeine Beschreibung
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.