Fortfahren mit
Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Synonym(e):
autoclavalble bin, autoclave tray, Nalgene 6900-0020, laboratory sterilization vessel, sterilizing container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6900-0020
Material:
polypropylene container
Packaging:
pack of 1 ea
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
capacity
20 L
General description
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z360406Z360511Z370665
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
description
capacity 20 L
description
capacity 5 L
description
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
description
capacity 19 L (5 gal)
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
manufacturer/tradename
Nalgene 6910-0618
manufacturer/tradename
Nalgene 6370-0005
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene
material
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
capacity
20 L
capacity
5 L
capacity
-
capacity
19 L (5 gal)
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilizing pans
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)