Merck
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
Größe auswählen
1 PKG
€ 36,70
€ 36,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 36,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 36,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785575
ID
63.1 mm
Wandabmessungen
3.5 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)