Fortfahren mit
HS120479
Manual pipette controller
blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120479
Volume:
1-100 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120479
volume
1-100 mL
color
blue
General description
Comfortable to hold and easy to use, the manual inline pipette controller was designed with an ergonomic grip and bulb for simple and precise operation. A T-bar thumb lever controls the aspirating and dispensing speeds from serological pipettes from 1 to 100 mL in size.
Operation is simple: Squeeze the bulb to create a vacuum to draw up fluid. Push the control lever backward (upward) to aspirate liquid through a pipette, or push the lever forward (downward) to dispense the liquid. A press of the central bulb on the unit blows-out any remaining fluid if necessary.
Features and Benefits
  • Inline ergonomic design reduces stress with ease of handling and operation
  • Conveniently accommodates either glass or plastic serological or volumetric pipettes ranging from 1 - 100 mL
  • Includes a replaceable .45μm hydrophobic filter to protect your samples and internal components
  • Stay organized with two additional nose cones (green, white) for color identification
  • Polypropylene nozzle and silicone adapter is autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6300Z331694Z331716
description
blue
description
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
magenta
description
green
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
0.1-200 mL
volume
0.1-200 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120479
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
BRAND 26203
manufacturer/tradename
BRAND 26201
color
blue
color
-
color
-
color
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)