Merck
Z409251
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlaker Reaktionsröhrchen
capacity 50 mL, plain joint
Größe auswählen
1 EA
€ 248,00
€ 248,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 248,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 248,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/20 top joint)
Kapazität
50 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Über die Glasfritte im Seitenarm können überschüssige Reagenzien und Lösungsmittel leicht abgezogen werden. Das "Schlaker"-Gefäß (genannt nach "Schlenk" und Peptide "shaker") dient zu Festphasenreaktionen mit sauerstoff- und feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten. Aus starkwandigem Glas, mit Glashahn und Fritte (Porosität 25-50 μm) im Seitenarm. Oben plan mit Gewindeschliff 14/20. Passend zum Schlenk-ProgrammSchlaker-Gefäß Gebrauchsanweisung:
1. Festphase im Rohr vorlegen
2. Verschließen mit Septumdeckel, evakuieren und mehrfach mit Stickstoff spülen um Sauerstoff zu verdrängen.
3. Bei erhöhten Temperaturen während dem Erhitzen auf dem Ölbad vorsichtig rühren oder Verwendung eines Schüttlers für Reaktionen bei Raumtemperatur.
4. Nach Reaktionsende, über das Septum Stickstoff im Überdruck einblasen und über den Seitenarm Vakuum anlegen.
5. Schlaker-Gefäß zur Seite neigen um Lösungsmittel und überschüssige Reagenzien aus dem Gefäß zu entfernen, während die Festphase zurückbleibt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)