Merck
Z220469
Sigma-Aldrich
Desoxygenierungsapparatur
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 781,00
€ 781,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 781,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 781,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kolbengröße
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Kolben/Kühler Einheit zum Entgasen von Lösungsmitteln. Kolben mit gewinkeltem Schliff und 7mm Gasdispersionsrohr (Porosität: 25-50μm) mit Glashahn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)