Merck
Z409103
Sigma-Aldrich
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 125 mm
Synonym(e):
Mortar and Pestle Set
Größe auswählen
1 EA
€ 1.370,00
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 1.370,00
Check Cart for Availability
Materialien
agate
Tiefe
42 mm
ID
102 mm
AD
125 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)