Merck
Z168947
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 40 mm
Synonym(e):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Größe auswählen
1 SET
€ 266,00
€ 266,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
€ 266,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
€ 266,00
Check Cart for Availability
Materialien
agate
Verpackung
pack of 1 ea
Tiefe
10 mm
ID
32 mm
AD
40 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)