Merck
Z112518
Achat-Mörser und -stößel
Standard form, O.D. 65 mm
Größe auswählen
1 SET
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
€ 275,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
€ 275,00
Check Cart for Availability
Materialien
agate
Tiefe
13 mm
ID
50 mm
AD
65 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)