Merck
Z247499
Coors Porzellanmörser
capacity 420 mL, O.D. × H 120 mm × 88 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 86,30
€ 86,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 86,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
€ 86,30
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66322
AD × H
120 mm × 88 mm
Kapazität
420 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.