Merck
Z409049
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 50 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
€ 220,00
Check Cart for Availability
Materialien
agate
Tiefe
16 mm
ID
40 mm
AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)