Merck
Z407259
Supelco
Aldrich® TLC-Entwicklungstank - zylindrisch
tank lid
Synonym(e):
Cylindrical TLC Tank
Größe auswählen
1 EA
€ 36,90
€ 36,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 36,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 36,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Kann als Färbekammer genutzt werden. Aus Glas, mit Deckel. Die kompakte Form macht die Platten gut sichtbar bei minimalem Lösungsmittelverbrauch.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the product number for purchasing the tank lid separately for the Aldrich® TLC developing tank - cylindrical?
    1 answer
    1. The developing tanks come with the lids and are available in two separate sizes:
      1. Z243906 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
      2. Z243914 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
      To purchase the tank lid by itself, it would be product Z407259.