Merck
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC-Entwicklungstank - zylindrisch
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Synonym(e):
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
Größe auswählen
1 EA
€ 154,00
6 X 1 EA
€ 463,00
€ 154,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 154,00
6 X 1 EA
€ 463,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 154,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
AD × H
6.5 cm × 10.5 cm
Allgemeine Beschreibung
Kann als Färbekammer genutzt werden. Aus Glas, mit Deckel. Die kompakte Form macht die Platten gut sichtbar bei minimalem Lösungsmittelverbrauch.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 answer
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259