Merck
Z302503
Quickfit® Adaptersatz
top female Joints: ST/NS 14/23 (2), bottom male joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
MA1/11
Größe auswählen
1 EA
€ 63,40
€ 63,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 63,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 63,40
Check Cart for Availability
Verbindung
female Joints: ST/NS top14/23 (2)
male joint: ST/NS bottom14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit MA 1/11
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Zwei Hälse, parallel.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)