Merck
Z104574
Scienceware® Durchflussanzeige
gives immediate visual indication
Größe auswählen
1 EA
€ 45,20
€ 45,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,20
About This Item
UNSPSC-Code:
20121904
NACRES:
NB.51
€ 45,20
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H19935-0000
Allgemeine Beschreibung
Ermöglicht sofortige visuelle Anzeige von Kühlwasser- (oder Gas-) Fluss durch Rotation des roten Balls in der Röhre. Ein minimaler Wasserfluss von 50 ml/min (Indikator in horizontaler Position) oder 140 ml/min (Indikator) in vertikaler Position) wird den Ball antreiben. Bei Luft beträgt der entsprechende minimale Fluss 3 bzw. 8 l/min. Maximaler Druck ist 50 psig mit Wasser und 10 psig mit Luft.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)