Merck
Z300888
Quickfit® Reduktionsadapter
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
DA13
Größe auswählen
1 EA
€ 27,60
€ 27,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 27,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 27,60
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit DA 13
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)