Merck
Z215430
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
€ 11,30
€ 11,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 11,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
€ 11,30
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)