Z291684
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
white PTFE
Verpackung
pkg of 1000 ea
Durchmesser
8 mm
Dicke
0.01 in.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)