Merck
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
Größe auswählen
100 EA
€ 25,90
€ 25,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 25,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 25,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
red PTFE/white silicone
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchmesser
8 mm
Dicke
0.065 in.
Allgemeine Beschreibung
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)