Merck
Z284548
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z284521, with 50 mm O-ring joint
Größe auswählen
1 EA
€ 289,00
€ 289,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 289,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 289,00
Check Cart for Availability
Kapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit auswechselbarem Kühlfinger und der Wahl zwischen <ST/>55/50 Dichtung oder 50 mm O-Ringdichtung. Kühlfallen mit O-Ringdichtung mit Halteklammer. Zur Verwendung mit oder ohne Trockeneis.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)