Fortfahren mit
24655
5 l Tedlar® PLV-Gasentnahmebeutel mit Thermogreen® LB-2 Septen
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Tedlar® PVDF film
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC), suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC), suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs)), suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC)), suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS), suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
description
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV)), septum type: yes; Thermogreen® LB-2
packaging
pkg of 10 bags
technique(s)
whole air sampling: suitable
W × L
12 in. × 14 in.
maximum volume
5 L
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
General description
Tedlar-Beutel eignen sich für die Aufbewahrung und den Transport der zu untersuchenden Gasproben. Sie bestehen aus einem Polyvinylfluorid-Film.
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
Application
Mit Tedlar-Beuteln (5 L) wird die Fähigkeit von Bambuskohle untersucht, schädigende Gase zu entfernen.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
246542463424633
description
-
description
-
description
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
description
Push/Pull Lock Valve (PLV)
material
Tedlar® PVDF film
material
Tedlar® PVDF film
material
Tedlar® PVDF film
material
Tedlar® PVDF film
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC), suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS), suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC), suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC)), suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs)), suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC), suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene), suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs)), suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC), suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC)), suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC), suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS), suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs)), suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC), suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC)), suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
agency
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC)), suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs)), suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC), suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC), suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene), suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
technique(s)
whole air sampling: suitable
W × L
12 in. × 14 in.
W × L
9 in. × 9 in.
W × L
12 in. × 19 in.
W × L
7 in. × 9 in.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
pkg of 10 bags
packaging
pkg of 10 bags
packaging
pkg of 10 bags
packaging
pkg of 10 bags
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)